Key Documents
448117
Sigma-Aldrich
2-(2-Chloroacetamido)-4-thiazoleacetic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Chaîne SMILES 
OC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1