Principaux documents
447978
Sigma-Aldrich
Dextrin palmitate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C54H102O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
895.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pf
80-130 °C (lit.)
Indice d'acide
4‑7 mg KOH/g
Indice de saponification
195‑220 mg KOH/g
Densité
0.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Gelling agent for liquid paraffins, higher alcohols, esters and ketones. Oil phase stabilizer for o/w and w/o systems. Uniformly dispenses dyes.
Caractéristiques et avantages
Surfactants have no effect on gel strength. Forms temperature-reversible gels.