Principaux documents
447757
Sigma-Aldrich
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
Synonyme(s) :
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H7F3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
64-66 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H7F3O2/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-5-4-10(7-16)17-11/h1-7H
Clé InChI
MRVWKXZQBOFMAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable