447730
1,1,1,3,3,3-Hexakis(dimethylamino)diphosphazenium tetrafluoroborate
98%
Synonyme(s) :
Bis[tris(dimethylamino)phosphoranylidene]ammonium tetrafluoroborate, Phosphazenium tetrafluoroborate P2-BF4
About This Item
Essai
98%
Pf
≥260 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
Clé InChI
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
Application
Remplacé(e)(s) par