Principaux documents
447277
Sigma-Aldrich
Allyl(dichloro)methylsilane
95%
Synonyme(s) :
Allyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2Si(Cl)2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.10
Beilstein:
1740877
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
pb
119.5 °C (lit.)
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](Cl)(Cl)CC=C
InChI
1S/C4H8Cl2Si/c1-3-4-7(2,5)6/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
YCEQUKAYVABWTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Self-Folded Silyl Cavitands with In-and Outwardly Directed Allyl Groups.
Ohashi K, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 8, 1597-1601 (2014)