Principaux documents
446890
Sigma-Aldrich
Lithium dimethylamide preparation
10 wt. % in hexanes
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NLi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
51.02
Numéro MDL:
Concentration
10 wt. % in hexanes
Chaîne SMILES 
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
Clé InChI
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC