W270601
2-Methylheptanoic acid
≥97%
331,00 $
About This Item
331,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
140 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; cheesy; waxy
Chaîne SMILES
CCCCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
NKBWMBRPILTCRD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter