Principaux documents
446610
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromohexane
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(Br)CH(Br)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
pb
39 °C/0.8 mmHg (lit.)
Densité
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(Br)C(Br)CC
InChI
1S/C6H12Br2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
VCQBYNRFLHNSKA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vibrational spectra of centrosymmetric molecules: Part III. meso-3, 4-dibromohexane and meso-2, 3, 4, 5-tetrabromohexane.
Crowder G A.
Journal of Molecular Structure, 131(3), 245-252 (1985)
Cathodic elimination reactions of acyclic vicinal dibromides.
Brown OR, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 5, 955-963 (1984)