445908
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
average MN 2,000, cross-linking reagent click chemistry
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, Dimethyl polyethylene glycol
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether, average Mn ~2,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn ~2,000
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Point d'ébullition
>250 °C
Température de transition
Tm 53 °C
Densité
1.08 g/mL at 25 °C
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Chaîne SMILES
CO.OCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Paper Title: Molecular dynamics simulations for self-diffusion coefficients: The case of CO2, n-alkanes, and poly(ethylene glycol) dimethyl ethers - Studies self-diffusion coefficients using molecular dynamics simulations to provide insights into the behavior of poly(ethylene glycol) dimethyl ethers (OA Moultos et al., 2016).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
312.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
156.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves