Principaux documents
445436
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(2-chloroacetamido)-4-thiazoleacetate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11ClN2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Pf
146-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Cc1csc(NC(=O)CCl)n1
InChI
1S/C9H11ClN2O3S/c1-2-15-8(14)3-6-5-16-9(11-6)12-7(13)4-10/h5H,2-4H2,1H3,(H,11,12,13)
Clé InChI
HIQNYVMHIBFTCT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable