Principaux documents
443980
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
97%
5 G
246,00 $
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
246,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6F9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.07
Beilstein:
302339
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
246,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.313 (lit.)
pb
98.3-98.5 °C/748 mmHg (lit.)
Densité
1.596 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1nc(nc(n1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15
Clé InChI
LSGBKABSSSIRJF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Analytical Chemistry, 47, 2289-2289 (1975)
Reaction of 1,3-bis(trimethylsilyloxy)-1,3-butadienes with 2,4,6-tris(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine: planning and serendipity.
Viktor O Iaroshenko et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(26), 7188-7192 (2011-05-14)
Karin Kipper et al.
Journal of chromatography. A, 1218(45), 8175-8180 (2011-10-05)
Two fluoroalcohols--1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (HFIP) and 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methyl-2-propanol (HFTB)--were evaluated as volatile buffer acids in basic mobile phases for LC-ESI-MS determination of acidic and basic compounds. HFIP and HFTB as acidic buffer components offer interesting possibilities to adjust retention behavior of different analytes