443875
Holmium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Holmium perchlorate (Ho(ClO4 )3 ), Holmium triperchlorate
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: holmium
Concentration
40 wt. % in H2O
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densité
1.57 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Ho+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ho/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a precursor to synthesize Holmium(III) complex nanoparticles.
- To study the stability of holmium oxide for the establishment of wavelength standards for spectrophotometer.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable