443700
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3516 (lit.)
Point d'ébullition
127 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h2-4H2,1H3
Clé InChI
PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup