Documents
442259
Sigma-Aldrich
Triisodecyl phosphite
About This Item
Formule linéaire :
(C10H21O)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.79
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
Point d'ébullition
166 °C (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCCCCCCOP(OCCCCCCCC(C)C)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C30H63O3P/c1-28(2)22-16-10-7-13-19-25-31-34(32-26-20-14-8-11-17-23-29(3)4)33-27-21-15-9-12-18-24-30(5)6/h28-30H,7-27H2,1-6H3
Clé InChI
QEDNBHNWMHJNAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Heat stabilizer for polymers
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter