440469
Lithium lactate
95%
Synonyme(s) :
Lactic acid lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[Li+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- As an electron spin resonance (ESR) dosimeter material.
- As lactic acid standard in the determination of lactic acid.
- As lactic acid standard in the determination of lactic acid with muscle lactic dehydrogenase by an enzymatic method.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable