Principaux documents
440280
Sigma-Aldrich
Ethyltrichlorosilane
99%
Synonyme(s) :
Dow Corning® product Z-1212, Trichloro(ethyl)silane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H5Cl3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.51
Numéro Beilstein :
1361384
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
99 °C (lit.)
Pf
−106 °C (lit.)
Densité
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl3Si/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
Clé InChI
ZOYFEXPFPVDYIS-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Repackaged by Aldrich Chemical Company, Inc. Manufactured by Dow Corning Corporation, U.S.A.
®Registered trademark of Dow Corning Corporation, U.S.A.
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter