439800
Cadmium chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
6.3 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 656 °C)
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cadmium
Taille des particules
−10 mesh
Pf
568 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 457 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
Chaîne SMILES
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Application
- synthesis of cadmium selenide which can further be used in semiconductors(1)
- synthesis of americium trichloride for potential usage in nuclear engineering(2)
- a catalyst in the preparation of 5-substituted 1H-tetrazoles which can be utilized in pharmaceuticals, medicine, and agriculture(3)
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges