Principaux documents
1.93715
Supelco
Cadmium chloride
anhydrous, for analysis EMPLURA®
Synonyme(s) :
Cadmium chloride, Cadmium dichloride, Dichlorocadmium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CdCl2
Poids moléculaire :
183.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Densité de vapeur
6.3 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 656 °C)
Pf
568 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany