Key Documents
439703
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Praseodymium bromide, Praseodymium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
PrBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: praseodymium
Chaîne SMILES 
Br[Pr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
PLKCYEBERAEWDR-UHFFFAOYSA-K
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tom Vander Hoogerstraete et al.
International journal of molecular sciences, 14(11), 21353-21377 (2013-10-31)
Several fundamental extraction parameters such as the kinetics and loading were studied for a new type of metal solvent extraction system with ionic liquids. The binary mixture of the ionic liquid betainium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and water shows thermomorphic behavior with an
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.