Principaux documents
439630
Sigma-Aldrich
Thulium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99%
Synonyme(s) :
Thulium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
TmBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.65
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Essai
99.99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: thulium
Pf
952 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[Tm](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Application
Used for development of advanced ceramic discharge lamps and metal halide lamps
Reagent for complexation of lanthanide bromides with aluminum bromide
Reactant for preparation of alkali metal thulium bromides
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable