Principaux documents
43916
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane
~90%
Synonyme(s) :
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)allyltin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H17F27Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
901.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
~90%
Niveau de qualité
Forme
liquid
Densité
1.670 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
InChI
1S/3C6H4F9.C3H5.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;1-3-2;/h3*1-2H2;3H,1-2H2;
Clé InChI
TXGLPKAFRITSKI-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,126
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable