437018
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
N-Boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-Butyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
116,00 $
About This Item
116,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
162-164 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Boc
amine
Chaîne SMILES
NCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H24N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12;/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
Clé InChI
JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of poly(L-glutamic acid) gadolinium chelates as biodegradable MRI contrast agents.[1]
- Synthesis of cholesteryl-functionalized hyaluronic acid-based anionic nanogel for protein delivery.[2]
- Preparation of amphiphilic prodrug, containing anticancer drug chlorambucil, which would self-assemble to form micelles in aqueous solution.[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable