Documents
436801
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Lactamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +21.0°, c = 10 in H2O
Pf
50-53 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(5)3(4)6/h2,5H,1H3,(H2,4,6)/t2-/m1/s1
Clé InChI
SXQFCVDSOLSHOQ-UWTATZPHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable