Key Documents
436399
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked, methyl chloride quaternary salt
Reillex® HPQ ion-exchange resin
Synonyme(s) :
Reillex® HPQ
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Forme
beads
Composition
water, 55 wt. %
Fabricant/nom de marque
Reillex® HPQ ion-exchange resin
Taille des particules
300-1,000 μm
Capacité
3.4 meq/g exchange capacity(dry)
Solubilité
water, acids, bases and organic solvents: insoluble
Application
Anionic ion exchange resin.
Informations légales
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable