Documents
481424
Sigma-Aldrich
Zinc peroxide
50-60%
Synonyme(s) :
Zinc dioxide
About This Item
Formule linéaire :
ZnO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: zinc
reagent type: oxidant
Concentration
50-60%
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Densité
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Zn++].[O-][O-]
InChI
1S/O2.Zn/c1-2;/q-2;+2
Clé InChI
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Solutions of zinc peroxide can be prepared from zinc hydroxide precursors, the sol can be subsequently used to prepare zinc nanoparticles.
Autres remarques
Remainder ZnO
Pictogrammes
Flame over circleExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Synthesis of ZnO Nanoparticles by Decomposition of Zinc Peroxide
Uekawa N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 606-607 (2001)
Nonstoichiometric properties of zinc oxide nanoparticles prepared by decomposition of zinc peroxide.
Uekawa N, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 5(5), 929-934 (2003)