Principaux documents
432113
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Lutetium trifluoride
About This Item
Formule linéaire :
LuF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impuretés
<100 ppm water
Chaîne SMILES 
F[Lu](F)F
InChI
1S/3FH.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
VIHLFTMKXFWYAS-UHFFFAOYSA-K
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges