Principaux documents
432067
Sigma-Aldrich
Terbium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Terbium trifluoride
About This Item
Formule linéaire :
TbF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: terbium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
F[Tb](F)F
InChI
1S/3FH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Application
For the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.[1][2][3][4] For the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.[1][2][3][4]
Useful for the preparation of fluoride glasses.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chem. Abstr., 123, 353533w-353533w (1995)
Samokhvalov, M.K.
Zh. Prikl. Spektrosk., 62, 182-182 (1995)
Adams, R.M. et al.
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 378-378 (1995)
Chem. Abstr., 124, 159253k-159253k (1996)
Articles
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.