43116
N-(Diphenylmethyl)methylamine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-Methylbenzhydrylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Pf
38-42 °C
Chaîne SMILES
CNC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c1-15-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15H,1H3
Clé InChI
SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges