Principaux documents
430811
Sigma-Aldrich
Polylauryllactam-block-polytetrahydrofuran
melt index 7-11 g/10 min (235°C/1kg)
About This Item
Formule linéaire :
[NH(CH2)11CO]x(OCH2CH2CH2CH2)yOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
pellets
Indice de fusion
7-11 g/10 min (235°C/1kg)
Dureté
25 (Shore D)
Pf
148 °C
Température de transition
softening point 60 °C (Vicat, ASTM D 1525)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCCO.O=C1CCCCCCCCCCCN1
Application
Flexible sporting goods, hoses and semi-conductors (with fillers).
Caractéristiques et avantages
Thermoplastic elastomer. Undergoes repeated flexure with limited deformation. High abrasion resistance.
Forme physique
Alternating block copolymer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)
Hatfield, G.R. et al.
Macromolecules, 26, 6350-6353 (1993)