Key Documents
429899
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
96%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(OCF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
30-32 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(OC(F)(F)F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2F3NO/c8-4-1-3(14-7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2H,13H2
Clé InChI
FKISQWQHZULEEG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)aniline is a nitrogen compound useful in organic synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup