Documents
42722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-methylphenyl)propionic acid, Boc-3-methyl-L-β-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(c1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
Clé InChI
XICHKLMIOJEDAM-GFCCVEGCSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable