Key Documents
425095
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13N3Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Point d'ébullition
125-126 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup