Principaux documents
423645
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-15N
98 atom % 15N
250 MG
375,00 $
375,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
375,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CuC15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
375,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
454 °C (lit.)
Densité
2.920 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[Cu]C#[15N]
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i2+1;
Clé InChI
DULSAGLWMRMKCQ-CGOMOMTCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,spleen,Bone marrow
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable