Principaux documents
42195
Sigma-Aldrich
3,4-Dinitrophenol
moistened with water, ≥97.0% (HPLC)
1 G
163,00 $
5 G
559,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
163,00 $
5 G
559,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.11
Beilstein:
1969398
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (HPLC)
Qualité
moistened with water
Contient
~20% water as stabilizer
Pf
130-135 °C
Solubilité
dioxane: soluble 1 g/10 mL
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3,9H
Clé InChI
AKLOLDQYWQAREW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,4-Dinitrophenol is a nitrophenol derivative.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Expl. 1.1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maria Angeles Camacho-Ruiz et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(32), 4048-4057 (2020-08-07)
A continuous spectrophotometric assay for the screening of PHB depolymerase activity in microtiter plates was developed. We evaluated crystalline PHB in the suspension and coated it with the addition of a pH indicator to detect the breakage of the ester