Principaux documents
421650
Sigma-Aldrich
(2S-cis)-(−)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid
97%
Synonyme(s) :
(2S,5S)-3,6-Dioxo-5-(phenylmethyl)-2-piperazineacetic acid, Cycloaspartylphenylalanine
250 MG
163,00 $
1 G
497,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
163,00 $
1 G
497,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −9.0°, c = 0.9 in acetic acid
Pf
270-272 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
phenyl
Chaîne SMILES 
OC(=O)C[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O
InChI
1S/C13H14N2O4/c16-11(17)7-10-13(19)14-9(12(18)15-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,14,19)(H,15,18)(H,16,17)/t9-,10-/m0/s1
Clé InChI
VNHJXYUDIBQDDX-UWVGGRQHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
(2S-cis)-(-)-5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid is a piperazine scaffold that can be used to construct biologically active compounds with therapeutic applications.
Application
  • T cell lymphomatoid contact dermatitis: a challenging case and review of the literature.: This review includes discussions on 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one-induced contact dermatitis, providing valuable information for dermatological applications and safety assessments (Knackstedt and Zug, 2015).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
S Kaakkola et al.
Brain research bulletin, 32(6), 667-672 (1993-01-01)
The effects of two diketopiperazines, Cyclo (His-Pro) (CHP) and Cyclo (Asp-Phe) (CAP), on striatal extracellular levels of dopamine (DA), dihydroxyphenylacetic acid (DOPAC), homovanillic acid (HVA), and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) were examined using in vivo microdialysis in anaesthetized rats. Treatment with