Key Documents
417513
Sigma-Aldrich
6-Bromochromone
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
135-139 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2OC=CC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-5H
Clé InChI
XVNBWGGBXOJIDR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Crystal structure of 6-bromochromone, C9H5BrO2.
Staples RJ and Lea W.
Zeitschrift fur Kristallographie, 220(3), 371-372 (2005)
Ferrocenyl derivatives of pterocarpene and coumestan: Synthesis, structure and anticancer activity studies.
Kowalski K, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 772, 49-59 (2014)