Principaux documents
417203
Sigma-Aldrich
R-Alpine-Borane®
97%
Synonyme(s) :
B-Isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
25 ML
805,00 $
805,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
805,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H31B
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
805,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]21/D -22°, c = 12 in THF
pb
>55 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H]1[C@@H](CC2CC1C2(C)C)B3C4CCCC3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m1/s1
Clé InChI
VCDGSBJCRYTLNU-PHPOFCCKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
R-Alpine-Borane® is a chiral reducing agent, synthesized from (+)-α-pinene via hydroboration.[1][2]
Application
R-Alpine-Borane® may be used in the preparation of (22R)-hydroxy-23-acetylenic steroids with high stereoselectivity.[3]
Reagent for the asymmetric reduction of a variety of prochiral ketones.[4]
Informations légales
Alpine-Borane is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Pyr. Liq. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Stereocontrolled synthesis of 22-hydroxy-23-acetylenic steroids, key intermediates in steroid side chain construction. Observation of a directive effect by an a-chiral site during asymmetric reduction with-B-3-pinanyl-9-BBN (Alpine-Borane).
Midland MM and Kwon YC.
Tetrahedron Letters, 25(52), 5981-5984 (1984)
Ramachandran, P.V. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2399-2399 (1993)
Matteson DS
Stereodirected Synthesis with Organoboranes, 346-347 (2012)
Diisopinocampheylchloroborane, a remarkably efficient chiral reducing agent for aromatic prochiral ketones.
Chandrasekharan J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(25), 5446-5448 (1985)