Principaux documents
41710
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyltridecylamine
≥97.0%
Synonyme(s) :
1-(Dimethylamino)tridecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)12N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.43
Beilstein:
2234660
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.439
pb
64-65 °C/0.15 mmHg (lit.)
Densité
0.792 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C15H33N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)3/h4-15H2,1-3H3
Clé InChI
ADXNPXDFKKWVGE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N-Dimethyltridecylamine is a tertiary amine. Its 7-oxabicyclo[2.2.l]heptane- 2,3-dicarboxylic acid salt (endothall) in combination with pyrazon has been used as major herbicide to control annual weeds in sugar beets.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Weed control in sugarbeets with herbicides and cultivation.
Wicks GA and Anderson FNI.
Weed Sci., 17(4), 456-459 (1969)