Principaux documents
414824
Sigma-Aldrich
C-Undecylcalix[4]resorcinarene monohydrate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C72H112O8 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1123.67
Beilstein:
4290394
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
293-295 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CCCCCCCCCCCC1c2cc(C(CCCCCCCCCCC)c3cc(C(CCCCCCCCCCC)c4cc(C(CCCCCCCCCCC)c5cc1c(O)cc5O)c(O)cc4O)c(O)cc3O)c(O)cc2O
InChI
1S/C72H112O8.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-53-57-45-59(67(75)49-65(57)73)54(42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2)61-47-63(71(79)51-69(61)77)56(44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)64-48-62(70(78)52-72(64)80)55(60-46-58(53)66(74)50-68(60)76)43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3;/h45-56,73-80H,5-44H2,1-4H3;1H2
Clé InChI
JKLZYDGPENNXSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable