Principaux documents
414034
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalimide
97%
10 G
239,00 $
239,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
239,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H4N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.13
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
239,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder or crystals
Pf
213-215 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-4-2-1-3-5(10(13)14)6(4)8(12)9-7/h1-3H,(H,9,11,12)
Clé InChI
BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
A C Begg et al.
The British journal of radiology, 58(691), 645-654 (1985-07-01)
Two compounds, nitroakridin 3582 (NA) and a 3-nitro-naphthalimide (DM113), have been tested as potential fluorescent markers for hypoxic cells. Cellular fluorescence in three cell lines (V79-379A, WHF1B, EMT6) was measured by flow cytometry and high-performance liquid chromatography (HPLC) after incubating
Jun Yang et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 66(1), 33-42 (2018-09-20)
A nitroreductase-encoded gene from an efficient nitro-reducing bacterium Streptomyces mirabilis DUT001, named snr, was cloned and heterogeneously expressed in Escherichia coli. The purified Streptomyces nitroreductase SNR was a homodimer with an apparent subunit molecular weight of 24 kDa and preferred NADH