243493
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
99%
Synonyme(s) :
Zirconyl nitrate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
powder and chunks
Composition
Degree of hydration, ~6
Couleur
white
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
Clé InChI
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Pb(Zr0.50Ti0.50)O3 ferroelectric thin films,
- silica- and alumina-doped nanocrystalline ceria/zirconia (Ce0.5Zr0.5O2).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges