Principaux documents
412171
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate
average Mn ~692, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor
About This Item
Formule linéaire :
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2]3CC2H5
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~692
Contient
100 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
pb
157 °C (lit.)
Densité
1.102 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
Clé InChI
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves