Principaux documents
411965
Sigma-Aldrich
4-Biphenylyl acetate
99%
Synonyme(s) :
4-Acetoxybiphenyl
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2C6H4C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Pf
87-89 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)16-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
MISFQCBPASYYGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable