Principaux documents
411620
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
4 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Hydrogen iridium hexachloride
About This Item
Formule linéaire :
H2Cl6Ir · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.95 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Forme
liquid
Concentration
4 wt. % in H2O
Impuretés
2-2.2% Ir
Pf
65 °C (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
Clé InChI
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
Caractéristiques et avantages
Catalyzes the electrochemical synthesis of polyaniline on the surface of non-noble metal electrodes. Utilized in the formation of iridium-substituted Dawson- and Keggin-type polyoxometallates by refilling the vacant site of the lacunary precursors.
Remplacé(e)(s) par