Principaux documents
411477
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethyl cyanoacetate
98%
About This Item
Formule linéaire :
NCCH2CO2CH2CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
pb
98-100 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
nitrile
Chaîne SMILES 
COCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H9NO3/c1-9-4-5-10-6(8)2-3-7/h2,4-5H2,1H3
Clé InChI
SGLKIEOMYXTGBH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methoxyethyl cyanoacetate (3-Oxo-3-(2-methoxyethoxy)propanenitrile) is 2-methoxyethyl ester of 2-cyanoacetic acid.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup - (External MSDS)
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1