Key Documents
410691
Sigma-Aldrich
tert-Butyl(dibromomethyl)dimethylsilane
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2CHBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.506 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)C(Br)Br
InChI
1S/C7H16Br2Si/c1-7(2,3)10(4,5)6(8)9/h6H,1-5H3
Clé InChI
XINIZQRUNWPXNM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable