Principaux documents
410462
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +8.6°, c = 2 in methanol
Pf
195-196 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
Cl.O[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H/t5-;/m1./s1
Clé InChI
VLECDMDGMKPUSK-NUBCRITNSA-N
Application
Starter for (R)-(+)-3-pyrrolidyl benzilates with pharmaceutical applications.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M B Skaddan et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(23), 4552-4562 (2000-11-23)
A series of 31 compounds based on the piperidyl or pyrrolidyl benzilate scaffold were prepared from methyl benzilate and 4-piperidinol, (R)-(+)-3-piperidinol, or (R)-(+)-3-pyrrolidinol. Amine substituents included alkyl and aralkyl groups. In vitro K(i) values ranged from 0.05 nM to >100