Principaux documents
409863
Sigma-Aldrich
Bisphenol A propoxylate
average Mn ~344, PO/phenol 1
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C[C6H4[OCH2CH(CH3)]nOH]2
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Poids mol.
average Mn ~344
Composition
PO/phenol, 1
Indice de réfraction
n20/D 1.555 (lit.)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2