Key Documents
408301
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethyl acrylate
98%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monoethyl ether acrylate
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCOOCH2CH2OC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.17
Numéro Beilstein :
1756600
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Contient
50 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
Point d'ébullition
78 °C/23 mmHg (lit.)
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOCCOC(=O)C=C
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup