407771
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
contains 0.5% BHT as stabilizer, technical grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Contient
0.5% BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
51-53 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
fluoro
ketone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
Clé InChI
YKYIFUROKBDHCY-ONEGZZNKSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup